Läs mer
3-Methyl-3-octanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15532323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15532323 1 g 1g
15542323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15532323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5340-36-3
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.26
InChI-nyckel JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference
PubChem CID 21432
IUPAC-namn 3-methyloctan-3-ol
LEDER CCCCCC(C)(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-3-octanol
Densitet 0.8220g/mL, 0.822
Kokpunkt 127.0°C
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-3-octanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.