Läs mer
3-nitrobenzhydrazid, 98+%
Produktkod. 11495706
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495706 5 g 5g
11405716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20800.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 618-94-0 | C7H7N3O3 | 181,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-94-0
Molekylformel C7H7N3O3
Molekylvikt (g/mol) 181.151
MDL-nummer MFCD00017059
InChI-nyckel NQEWXLVDAVTOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-nitro-, hydrazide, m-nitrobenzoylhydrazide, m-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzoic hydrazide, m-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, m-nitro-, hydrazide
PubChem CID 3291498
IUPAC-namn 3-nitrobensohydrazid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzhydrazide
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 645512
Formel vikt 181.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.