Läs mer
3-Pyrazolidinonhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10397421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397421 1 g Glasflaska 1g
10307431 5 g Glasflaska 5g
11976211 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335490010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1752-88-1
Molekylformel C3H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 122.55
MDL-nummer MFCD00043787
InChI-nyckel HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
LEDER [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn pyrazolidin-3-on;hydroklorid
Formel vikt 122.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.