Läs mer
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Produktkod. p-7220856
Färg:
Blue
Gray
Seafoam
Trout Green
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 17180056
Brand: Nalgene 21782024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Expertly crafted threads for leak-proof hydration
  • Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
  • Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Blue
Material Plastic
Mun Wide