Läs mer
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
Färg:
Aubergine
Cerulean
Melonboll
Pomegranate
Description
- Hållbarhet i dina händer
- Tillverkad av Nalgenes nya harts som drivs av nästa generations återvinningsteknik som förvandlar plast avsedd för deponier till högpresterande BPA/BPS-fria flaskor
- De Nalgene Sustain-produktlinjen är tillverkad av 50 % certifierat återvunnet innehåll som ytterligare kompenserar för användningen av fossila bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 946 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Aubergine |
| Material | Plast |
| Mun | Bred |