Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
Brand: Thermo Scientific™ 3K-269
2290.72 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet | |
Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. | |
NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare | |
Kalibrering av laserpartikelräknare | |
Räkna kontrollpartiklar | |
1,05 g/cm 3 | |
1,59 vid 589 nm (25 °C) | |
Produkten är stabil i minst 12 månader |
1 x 109 /ml | |
Polymerpartiklar i vatten | |
Vit eller färglös | |
Polystyren | |
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST | |
15 mL | |
≤ 1.8% | |
0,27μ m |