Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
2282.00 SEK - 2655.00 SEK
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Kalibrering av laserpartikelräknare
Se fler specifikationer
Produkter 45
Produktkod Brand Diameter (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Diameter (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11825012
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K1000
1.0μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11894992
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-150
0,15μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11835012
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K1600
1.6μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11805002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-200
0,2μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11815002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-220
0,22μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11825002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-269
0,27μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11835002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-300
0,3μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11845002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-350
0,35μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11855002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-400
0,4μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11865002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-500
0,5μ m
2595.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11875002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-600
0,6μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11885002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-700
0,7μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11895002
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-800
0,8μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11805012
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-900
0,9μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11815012
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-990
0,99μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11899722
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-02
2.0μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11583253
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-02
2.0μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11809732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-03
3μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11593253
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-03
3μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11819732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-04
4μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11503263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-04
4μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11829732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-05
5.0μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11839732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-06
6μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11849732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-07
7μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11543263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-10
10μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11859742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K100
100μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11543273
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K100
100μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11869732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-15
15μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11879732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-20
20μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11563263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-20
20μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11889732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-25
25μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11573263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-25
25μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11899732
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-30
30μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11583263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-30
30μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11809742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-40
40μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11593263
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-40
40μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11819742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-50
50μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11503273
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-50
50μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11829742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-60
60μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11513273
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-60
60μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11839742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-70
70μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11523273
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-70
70μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11849742
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-80
80μ m
2655.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11533273
Visa dokument
Thermo Scientific™
4K-80
80μ m This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11884992
Visa dokument
Thermo Scientific™
3K-100
0,1μ m
2355.00 SEK
15ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
  • Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
  • Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Kalibrering av laserpartikelräknare
Räkna kontrollpartiklar
15 mL
Polymerpartiklar i vatten
Vit eller färglös
Polystyren
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
1,59 vid 589 nm (25 °C)
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder