Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
Koncentration | 3 x 104 /ml |
Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
Färg | Vit eller färglös |
För användning med (applikation) | Kalibrering av laserpartikelräknare |
Material | Polystyren |
Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
---|---|---|---|
287871_0626 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-80 |
270368 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-80 |
256299 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-80 |
260831 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-80 |
278525_0925 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-80 |