Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
Brand:  Thermo Scientific™ 3K-400
2290.72 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11855002
  • 2355.00 SEK / 15ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
  • Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
  • Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Kalibrering av laserpartikelräknare
Räkna kontrollpartiklar
1,05 g/cm 3
1,59 vid 589 nm (25 °C)
Produkten är stabil i minst 12 månader
1 x 109 /ml
Polymerpartiklar i vatten
Vit eller färglös
Polystyren
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
15 mL
≤ 1.8%
0,4μ m
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer285801_0426 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-400
Partinummer288365_0726 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-400
Partinummer250694 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-400
Partinummer260716 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-400
Partinummer286525_0526 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-400
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder > Dia.: 0,400 μm± 0,009 μm,σ = 0,0073 μm, 1,8 % CV