Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
Brand:  Thermo Scientific™ 3K-100
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11884992
  • 2355.00 SEK / 15ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
  • Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
  • Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Kalibrering av laserpartikelräknare
Räkna kontrollpartiklar
1.05g/cm³
1,59 vid 589 nm (25 °C)
Produkten är stabil i minst 12 månader
1 x 109 /ml
Polymerpartiklar i vatten
Vit eller färglös
Polystyren
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
15 mL
≤10 %
0,1μ m
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer263334 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-100
Partinummer281313_0526 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-100
Partinummer272237 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-100
Partinummer262839 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-100
Partinummer281311_0426 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/02/2025 Katalognummer3K-100
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder > Dia.: 0,102μ m± 0,003μ m,σ = 0,0076μ m, 7,5 % CV