Läs mer
4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11348685
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11348685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12227.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71058-35-0
Molekylformel C9H13N3S
Molekylvikt (g/mol) 195.28
MDL-nummer MFCD00041281
InChI-nyckel YEOAXWBYZFHOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,6-dimethylphenyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-2,6-dimethylphenyl thiourea, n-2,6-dimethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-2,6-dimethylphenyl thiourea, 2,6-dimethylphenylthiosemicarbazide, 2,6-dimethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione
PubChem CID 736213
IUPAC-namn 3-amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thiourea
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1NC(=S)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Smältpunkt ∽225°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6768435
Formel vikt 195.29
Procent renhet 97%