Läs mer
4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12) |
| Formel vikt | 169.1103 |