Läs mer
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450566
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450566 250 mg 250mg
15440566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53296.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913835-43-5
Molekylformel C12H19BClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 299.56
MDL-nummer MFCD09027217
InChI-nyckel DPTCRDJSYQTDGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, c12h17bn2o3.clh, n-4-methylpiperazinyl 4-boronobenzamide hcl, n4-methylpiperazinyl 4-boronobenzamide hydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl-phenyl boronic acid hydrochloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 187°C to 189°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 284.55
Procent renhet 95%