Läs mer
4,5',8-Trimethylpsoralen, 99%, Thermo Scientific™
911.65 SEK - 4195.23 SEK
Kemiska identifierare
CAS 3902-71-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD00005010
InChI-nyckel FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC-namn 2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
LEDER CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15415489
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63226.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1015.98 SEK
911.65 SEK / 1g
Save 104.33 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15425489
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63226.06
5g
4195.23 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4,5′,8-Trimethylpsoralen is used for treatment of psoriasis, and as a photochemical crosslinker of DNA used as a probe for nucleic acid structure, used to crosslink DNA onto mica surfaces, mutagenesis of N2 worms.
Solubility
Soluble in chloroform
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
3902-71-4
228.25
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
5585
2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
C14H12O3
MFCD00005010
trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
CHEBI:28329
CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifikationer
4,5',8-Trimethylpsoralen
C14H12O3
UN1759
14,9735
Soluble in chloroform
CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
228.25
CHEBI:28329
99%
3902-71-4
MFCD00005010
221723
trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
5585
228.25
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H318-H351
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: I; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-459-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LV1576000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer