missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7031072
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484677 1 g 1g
15494677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15484677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32012.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4316-97-6
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD01646112
InChI-nyckel NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methyl, pubchem13429, acmc-209jt4, ksc490s5p, 4,6-dichloro-5-methyl pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methyl-1,3-diazine, 4,6-dichloro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 818860
IUPAC-namn 4,6-dichloro-5-methylpyrimidine
LEDER CC1=C(Cl)N=CN=C1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 163.01
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.