Läs mer
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol, 97+%
Produktkod. 11419837
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419837 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11419837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22797.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 106876-54-4 | C7H5F2NO2 | 173,12 g/mol
4-amino-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol används i organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106876-54-4
Molekylformel C7H5F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.12
MDL-nummer MFCD00792416
InChI-nyckel RXIKYXZKSIARLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-4-amine, 2,3-difluoromethylenedioxy aniline, 2,2-difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-4-ylamine, 2,3-difluoromethylenedioxy-aniline, acmc-1btze, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-amine
PubChem CID 2736891
IUPAC-namn 2,2-difluoro-2H-l,3-bensodioxol-4-amin
LEDER NC1=CC=CC2=C1OC(F)(F)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 173.12
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.