Läs mer
(4-aminobensoyl)hydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10068621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10068621 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10068621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.13 SEK
    275.65 SEK / 5g
    Save 31.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Namnnotering 95%
CAS 5351-17-7
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 224,0 °C till 228,0 °C
Färg Beige eller vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9N3O
Linjär formel H2NC6H4CONHNH2
MDL-nummer MFCD00007606
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, I, 570
Synonym 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
InChI-nyckel WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
IUPAC-namn 4-aminobensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 151.17
PubChem CID 21450
Formel vikt 151.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.