Learn More
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 96.0 |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | 100.0 |
| Quantity | 10 g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Refractive Index | 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm) |
| Assay Percent Range | 97% |
| Linear Formula | (CH3)2C6H3Br |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.