Läs mer
4-Chloroaniline-d4, TRC
Produktkod. 30138443
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138443 100 mg
17967549 10 mg
17918479 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC377503100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191656-33-4
Molekylformel C6 D4 H2 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 131.5962
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Chloroaniline-d4, 4-Chloroaniline-2,3,5,6-D4
IUPAC-namn 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
LEDER [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 131.044
Procent renhet >95%