Läs mer
4-Klorobenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11485083
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485083 5000 g 5000g
11475083 250 g 250g
11465083 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12757.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140,566 g/mol
4-klorbensaldehyd används som mellanprodukt för tillverkning av färgämnen, optiska vitmedel, läkemedel, jordbrukskemikalier och metallbearbetningsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-klorbensaldehyd används som mellanprodukt för tillverkning av färgämnen, optiska
vitmedel, läkemedel, jordbrukskemikalier och metallbearbetningsprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,94g/L).
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-88-1
Molekylformel C7H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 140.566
MDL-nummer MFCD00003379
InChI-nyckel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-namn 4-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Kokpunkt 213 °C till 214 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 385858
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,94 g/L).
Formel vikt 140.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.