Läs mer
4-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 47.1°C |
| Densitet | 1.19 g/cm3 at 60°C |
| Kokpunkt | 216.3°C/1013.25 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00003379 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Chlorobenzaldehyde |