missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7031504
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485347 250 mg 250mg
15475347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15485347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32600.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1214347-60-0
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD09832367
InChI-nyckel RCPCZEHIEZGLER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46311650
IUPAC-namn 2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)F)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 135°C to 138°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.12
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.