Läs mer
4-Dimetylaminobenzhydrazid, 98+%
Produktkod. 11424734
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424734 10 g 10g
11434734 50 g 50g
11444734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424734 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13723.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179,223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19353-92-5
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD00014761
InChI-nyckel HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 88019
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)bensohydrazid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Smältpunkt 174°C to 175°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2210856
Formel vikt 179.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.