Läs mer
4'-Epi Lamivudine, TRC
Produktkod. 30376891
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376891 25 mg
30370045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30376891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58852525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139757-68-9
Molekylformel C8 H11 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 4'-Epi Lamivudine, 4'-epi-Lamivudine, 4'-Epilamivudine, trans-Lamivudine, 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (2'R-trans)-Lamivudine
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trans-Lamivudine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
Formel vikt 229.0521