Läs mer
4-etoxibenshydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438839
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438839 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15438839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05433.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180,207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Smältpunkt 124 °C till 127 °C
Molekylformel C9H12N2O2
MDL-nummer MFCD00017074
Kvantitet 5 g
Beilstein 2642900
Synonym 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
InChI-nyckel STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
IUPAC-namn 4-etoxibensohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 180.207
PubChem CID 143561
Formel vikt 180.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.