Läs mer
4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15404207
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404207 250 mg 250mg
15494197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31605.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103360-04-9
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.631
MDL-nummer MFCD01631930
InChI-nyckel UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 58°C to 61°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.