Läs mer
(4-fluorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10576694 250 mg 250mg
10014042 1 g 1g
10713907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10576694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07801CB
Kemiska identifierare
CAS 103360-04-9
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.631
MDL-nummer MFCD01631930
InChI-nyckel UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.64
Procent renhet 95%