Läs mer
(4-fluorfenyl)metansulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 208.64 |
| Procent renhet | 95% |