Läs mer
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11313156
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313156 5 g 5g
11303156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1443-76-1
Molekylformel C9H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 212.205
MDL-nummer MFCD00017077
InChI-nyckel AKZAAANGIPRVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide, acmc-1bzfx, 4-???-2,6-dimethoxyphenol, #, 3,5-dimethoxy-4-hydroxy benzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid hydrazide, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide
PubChem CID 74043
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzohydrazide
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide
Smältpunkt 154°C to 157°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2657142
Formel vikt 212.21
Procent renhet 97%