Läs mer
4-hydroxybensoesyra hydrazid, 98 %
Produktkod. 10487690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10487690 100 g Plastflaska 100g
10122250 25 g Plastflaska 25g
10318793 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10487690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 SEK
    2078.65 SEK / 100g
    Save 281.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5351-23-5
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007605
InChI-nyckel ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC-namn 4-hydroxibensohydrazid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 260,0 °C till 264,0 °C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4CONHNH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 174
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 26,5 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.