Läs mer
4-Methoxy-2-nitroaniline(2-Nitro-p-anisidine), TRC
Produktkod. 30467648
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30467648 2.5 g 2.5g
30466575 250 mg -
2 options
Produktkod. 30467648
Brand: Toronto Research Chemicals TRCN4918002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-96-8
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-p-anisidine
Formel vikt 168.0535
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
IUPAC-namn 4-methoxy-2-nitroaniline
Molekylformel C7 H8 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 168.15
LEDER COc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-2-nitro-, 4-Methoxy-2-nitroaniline
Specifikationer
Kvantitet 2.5 g