Läs mer
4-metoxibenzyhydrazid, 98+%
Produktkod. 11489923
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489923 250 g 250g
11469923 10 g 10g
11479923 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13015.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
4-metoxibenshydrazid används som farmaceutiska mellanprodukter och är också involverad i en mängd olika organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Methoxybenzhydrazide används som farmaceutiska intermediärer och är också involverad
i en mängd olika organiska synteser.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3290-99-1
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00017073
InChI-nyckel REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
PubChem CID 76792
IUPAC-namn 4-metoxibensohydrazid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzhydrazide
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 389017
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.