Läs mer
4-Methoxyphenylacetic acid, 98+%
Produktkod. 11487007
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 11487007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14399.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-01-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00004345
InChI-nyckel NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kokpunkt 138°C to 140°C (3 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1101737
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Methoxyphenylacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.