Läs mer
4-metoxifenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 10785041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785041 100 g Plastflaska 100g
10347010 5 g Glasflaska 5g
10307060 250 g Plastflaska 250g
10424585 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10785041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-01-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004345
InChI-nyckel NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84,0 °C till 88,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 140,0 °C (3,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 190
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6 g/L (20 c)
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.