Läs mer
4'-nitroacetofenon, 98 %
Beskrivning
4'-Nitroacetofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
i ′organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i
vatten
.Anmärkningar Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka alkalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Nitroacetophenone |
| Smältpunkt | 77 °C till 81 °C |
| Kokpunkt | 201 °C till 202 °C |
| Flampunkt | 149 °C (300 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 607777 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 165.15 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 4'-Nitroacetophenone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroacetophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.