missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Penten-1-yl acetate, 98%

Produktkod. 11419746
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11419746

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20258.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1576-85-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1576-85-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00008723
InChI-nyckel LVHDNIMNOMRZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenyl acetate, 4-penten-1-yl acetate, 5-acetoxy-1-pentene, unii-v4sif0mabv, pent-4-en-1-yl acetate, pent-4-ene-1-yl acetate, ch3c o o ch2 3ch=ch2, v4sif0mabv, 4-penten-1-ol acetate, 4-pentenyl acetate #
PubChem CID 74096
ChEBI CHEBI:87515
IUPAC-namn pent-4-enyl acetate
LEDER CC(=O)OCCCC=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Penten-1-yl acetate
Densitet 0.91
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH=CH2
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1747236
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.