Läs mer
4-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879320
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879320 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15879320 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8067530100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 54-85-3
Smältpunkt 169°C to 172°C
Molekylformel 4-(H2NNHCO)C5H4N
MDL-nummer MFCD00006426
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
Molekylvikt (g/mol) 137.14