Läs mer
4-tert-butylbenzhydrazid, 98+%
Produktkod. 11430743
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430743 25 g 25g
11440743 100 g 100g
11450743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13224.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192,262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43100-38-5
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
MDL-nummer MFCD00014763
InChI-nyckel XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
PubChem CID 123513
IUPAC-namn 4-tert-butylbensohydrazid
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butylbenzhydrazide
Smältpunkt 127°C to 131°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1104663
Formel vikt 192.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.