Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow
Produktkod. p-4955443
Mått (LxB):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12840129
Brand: Brady™ 142376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 Section 2 and section 3
Beskrivning BMP71 Label Printer Tapes
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Yellow
Avsluta Gloss
Material Vinyl
Produkttyp Tape
För användning med (applikation) Labeling pipes, walls, equipment, windows
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 50 ft. x 0.5 in.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm