Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda genomskinliga flaskor med smal mun med polyeten LDPE-fodrade svarta fenollock
Produktkod. 12442551 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 12442551
Brand: DWK Life Sciences 220745
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastisol belagd för säkerhet
  • Tillverkad av soda-lime glas som uppfyller ISP Type III krav
  • 4L flaska levereras med kannas handtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 500 ml, 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Beläggning Plastisol
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 170 mm
Höjd (engelska) 6,7 tum
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Skruvlock