Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda genomskinliga flaskor med smal mun med polyeten LDPE-fodrade svarta fenollock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
- Tillverkad av soda-lime glas som uppfyller ISP Type III krav
- 4L flaska levereras med kannas handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 500 ml, 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Beläggning | Plastisol |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ III |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |