Läs mer
5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione, TRC
Produktkod. 30388528
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30388528 100 mg
1 options
Produktkod. 30388528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449195100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Molekylformel C11 H10 N2 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
LEDER O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Formel vikt 202.0742