Läs mer
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
1128.65 SEK - 4651.47 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 320-67-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C8H12N4O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.207 |
| MDL-nummer | MFCD00006539 |
| InChI-nyckel | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
| Synonym | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
| PubChem CID | 9444 |
| ChEBI | CHEBI:2038 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| LEDER | C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15426239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.03 |
1g |
1257.46 SEK 1128.65 SEK / 1g Save 128.81 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15436239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.06 |
5g |
4651.47 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Kemiska identifierare
| 320-67-2 | |
| 244.207 | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 9444 | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| C8H12N4O5 | |
| MFCD00006539 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| CHEBI:2038 | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Specifikationer
| 5-Azacytidine | |
| C8H12N4O5 | |
| 620461 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one | |
| 9444 | |
| 244.2 |
| 320-67-2 | |
| MFCD00006539 | |
| 14,890 | |
| Soluble in water. | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
| 244.207 | |
| CHEBI:2038 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H340-H350-H302
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H340-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ3017500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
- 5-Azacytidine
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine