Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-brom-2'-deoxiuridin, 99+%
Produktkod. 10572051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2.5g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10572051 2.5 g Glasflaska 2.5g
10733041 500 mg Glasflaska 500mg
10104810 1 g Glasflaska 1g
15770839 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10572051 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228590025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Abs. 0,47 till 0,53 (A250/A260),1,87 till 1,93 (A280/A260),1,45 till 1,55 (A290/A260)
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 191,0 °C till 194,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 24, IV, 1234
Merck Index 15, 1461
Specifik rotation +31.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, dmso (50 mg/ml)
Resterande lösningsmedel 0,2 % max etanol (GC), 0,1 % max metanol (GC)
Formel vikt 307.09
Procent renhet 99+%
Relaterade ämnen 1% max. (HPLC) totala föroreningar
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.