Läs mer
5-brom-2'-deoxiuridin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11358489 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358489 5 g 5g
11348489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358489 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 SEK
    5035.95 SEK / 5g
    Save 254.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 307.1
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine