Läs mer
5-Bromo-2'-deoxyuridin, 99%
Produktkod. 15443647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443647 250 mg 250mg
11322289 1 g 1g
11332289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27260.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.46 SEK
    473.65 SEK / 250mg
    Save 53.81 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307,10 g/mol
5-Bromo-2'-deoxiuridin (BrdU) är en tymidinanalog som används för att märka DNA. Det införlivas i nysyntetiserat DNA istället för tymidin under S-fasen av cellcykeln. Celler som aktivt prolifererade kan sedan detekteras genom att denaturera DNA:t och tillåta specifika antikroppar att rikta in sig på BrdU-inkorporeringen. Följaktligen används 5-BrdU för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5
-Bromo-2′ -deoxiuridin (BrdU) är en tymidinanalog som används för att märka DNA. Det införlivas i nysyntetiserat DNA istället för tymidin under S-fasen av cellcykeln. Celler som aktivt prolifererade kan sedan detekteras genom att denaturera DNA:t och tillåta specifika antikroppar att rikta in sig på BrdU-inkorporeringen. Följaktligen används 5-BrdU för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Smältpunkt ∽190 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +31° (c=1 i 0,1 N HCl)
Formel vikt 307.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.