Läs mer
5-Bromo-2'-deoxyuridine, Fisher BioReagents
Produktkod. 10606005
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10606005 250 mg Amber Glass 250mg
10328514 500 mg Amber Glass 500mg
11453064 1 g Amber Glass 1g
10092604 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10606005 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2508250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
5-Bromo-2'-Deoxyuridine is a thymidine analog used as a mutagen in genetic research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Namnnotering Off-white Powder
Smältpunkt 191°C
Färg White
Infrarött spektrum Conforms to reference
Analysprocentintervall >99%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 1461
Formel vikt 307.1
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.