Läs mer
5-brom-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328489 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328489 250 mg 250mg
11338489 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328489 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100171.2
Användbar för studiet av DNA-syntes. 5-brom-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals (5-BrdU) är en tymidinanalog som är inkorporerad i DNA. Det används rutinmässigt och flitigt för att mäta DNA-syntes och för att märka celler som delar sig. Följaktligen är det vi
5-BrdU kan användas för att märka DNA, som kan användas tillsammans med BrdU Monoclonal Antibody för immunhistokemisk analys av cellproliferation. Tymidinanalog används som mutagen i genetisk forskning. Det inkorporeras selektivt i cellulärt DNA istället för tymidin under S-fasen. Det används också för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Smältpunkt 183°C to 193°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/mL or 50–100mg/mL with heat) or sodium hydroxide (50mg/mL).
Formel vikt 307.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver