Läs mer
5-brom-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338489 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338489 500 mg 500mg
11328489 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338489 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100171.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 500mg
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Användbar för studiet av DNA-syntes. 5-brom-2'-deoxiuridin, MP Biomedicals (5-BrdU) är en tymidinanalog som är inkorporerad i DNA. Det används rutinmässigt och flitigt för att mäta DNA-syntes och för att märka celler som delar sig. Följaktligen är det vi
5-BrdU kan användas för att märka DNA, som kan användas tillsammans med BrdU Monoclonal Antibody för immunhistokemisk analys av cellproliferation. Tymidinanalog används som mutagen i genetisk forskning. Det inkorporeras selektivt i cellulärt DNA istället för tymidin under S-fasen. Det används också för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Smältpunkt 183 °C till 193 °C
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml eller 50 – 100 mg/ml med värme) eller natriumhydroxid (50 mg/ml).
Formel vikt 307.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-BROMO-2'-DEOXYURIDINE   500MG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).