Läs mer
5-Desmethyl-3-methyl Leflunomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18) |
| Formel vikt | 270.0616 |